1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14660.22
L14660.06
L14660.14
L14660.22EA
247
EUR
L14660.22
L14660.06
L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 123°/0.2mm
Beilstein Reference: 130685
Formule:
C₁₀H₁₁NO Kookpunt: 123 °C (0,2 mmHg) Smeltpunt: 63…68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003192 CAS nummer: 4641-57-0 EINECS: 225-069-6 ADR: 8,I Merck Index: 13,01337 |