Docusate sodium USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
DO105-125GM DO105-2.5KG DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA 255 EUR
SPCMDO105-125GM SPCMDO105-2.5KG SPCMDO105-25KGBL
Docusate sodium USP
Docusate sodium
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
Kookpunt: ∼180 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼155 °C
Dichtheid: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012455
CAS nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Order Now
Specification Test Results
Assay 99% Min.