Polyethylene glycol 8,000 NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
PO131-12KG
PO131-500GM
SPCMPO131-12KGEA
1040
EUR
SPCMPO131-12KG
SPCMPO131-500GM
Polyethylene glycol 8,000 NF
Polyethylene glycol 8,000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 8000 g/mol Kookpunt: 250 Dichtheid: 1.125 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01779615 CAS nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |