2-Phenylethanol USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
P1058-100GM P1058-1KG P1058-15.9KGBL
SPCMP1058-100GMEA 198 EUR
SPCMP1058-100GM SPCMP1058-1KG SPCMP1058-15.9KGBL
2-Phenylethanol USP
2-Phenylethanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₆H₅CH₂CH₂OH
Kookpunt: 432 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 103…105 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002886
CAS nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370