1-Hexadecanol NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 1680 EUR
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadecanol NF
1-Hexadecanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Kookpunt: 305…330 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 46…52 °C
Dichtheid: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004760
CAS nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Order Now
Specification Test Results
Assay 90% Min.