Collodion, flexible USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
CO125-200LTBL CO125-4LTGL CO125-500MLGL
SPCMCO125-200LTBLEA 0 EUR
SPCMCO125-200LTBL SPCMCO125-4LTGL SPCMCO125-500MLGL
Collodion, flexible USP
Collodion
Kookpunt: ∼34 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 160 °C
Dichtheid: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –19 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081525
CAS nummer: 9004-70-0
UN: 2059
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02508