L(+)-Cysteine
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 1230 EUR
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-Cysteine
L-Cysteine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Kookpunt: 254
Smeltpunt: 115
Dichtheid: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064306
CAS nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Order Now
Specification Test Results
Assay 98% Min.