Ethanolamine NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Aminoethanol, Monoethanolamine
M1322-200LTBL
M1322-20LT
M1322-4LT
SPCMM1322-200LTBLEA
0
EUR
SPCMM1322-200LTBL
SPCMM1322-20LT
SPCMM1322-4LT
Ethanolamine NF
Ethanolamine
Formule:
NH₂CH₂CH₂OH MW: 61.08 g/mol Kookpunt: 171 Smeltpunt: 10.5 Dichtheid: 1.0164 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 93 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008183 CAS nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8 III Merck Index: 13,03762 |
|
Specification Test Results
Assay | 98% Min. |