Diethyl phthalate NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Phthalic acid diethyl ester
D1097-200LTBL D1097-20LT D1097-4LTGL
SPCMD1097-200LTBLEA 0 EUR
SPCMD1097-200LTBL SPCMD1097-20LT SPCMD1097-4LTGL
Diethyl phthalate NF
Diethyl phthalate
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Kookpunt: 298
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 156 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009111
CAS nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay 98% Min.