Diethylenetriaminepentaacetic acid
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
D2323-2.5KG
D2323-25KGBL
SPCMD2323-2.5KGEA
1810
EUR
SPCMD2323-2.5KG
SPCMD2323-25KGBL
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Formule:
C₁₄H₂₃N₃O₁₀ Smeltpunt: 220…222 °C Dichtheid: 1,558 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004289 CAS nummer: 67-43-6 EINECS: 200-652-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,07202 |
Specification Test Results
Assay | 98% Min. |