Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 1440 EUR
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
Kookpunt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 327 °C
Vlampunt: 188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006299
CAS nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Specification Test Results
Assay 98% Min.