4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diacetone alcohol
DI102-200LTBL DI102-20LTMT
SPCMDI102-200LTBLEA 6430 EUR
SPCMDI102-200LTBL SPCMDI102-20LTMT
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Kookpunt: 166 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004471
CAS nummer: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM