Pentylacetaat
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
A1280-200LTBL A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA 5400 EUR
SPCMA1280-200LTBL SPCMA1280-20LTMT
Pentylacetaat
Pentylacetaat
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 149 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –71 °C
Dichtheid: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009500
CAS nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay 98% Min.