Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 2510 EUR
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Kookpunt: 297
Smeltpunt: 116…118 °C
Dichtheid: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002353
CAS nummer: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Order Now
Specification Test Results
Assay 98% Min.