Fumaarzuur NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 2140 EUR
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Fumaarzuur NF
Fumaarzuur
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Kookpunt: 356
Smeltpunt: 287
Dichtheid: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 273
MDL Nummer: MFCD00002700
CAS nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Order Now
Specification Test Results
Assay 99.5% Min.