L-Alanine USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 688 EUR
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-Alanine USP
L-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Kookpunt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 79 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064410
CAS nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Order Now
Specification Test Results
Assay 98.5% Min.
Specificaties
Environmentally Preferable