Gum arabic, spray-dried powder NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acacia, Acacia gum
GU115-12KG GU115-2.5KG GU115-45KGBL
SPCMGU115-12KGEA 1860 EUR
SPCMGU115-12KG SPCMGU115-2.5KG SPCMGU115-45KGBL
Gum arabic, spray-dried powder NF
Gum arabic
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081264
CAS nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5