L(+)-Histidine USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H1021-1KG
H1021-25GM
SPCMH1021-1KGEA
1910
EUR
SPCMH1021-1KG
SPCMH1021-25GM
L(+)-Histidine USP
L(+)-Histidine
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₆H₉N₃O₂ Smeltpunt: 272…273 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064315 CAS nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |
|
Specification Test Results
Assay | 98.5% Min. |