Isopropyl myristate NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 5070 EUR
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Isopropyl myristate NF
Isopropyl myristate
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Kookpunt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 0…1 °C
Dichtheid: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008982
CAS nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Order Now
Specification Test Results
Assay 90% Min.