L(+)-Leucine USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
L1202-1KG L1202-25KGBL L1202-5KG
SPCML1202-1KGEA 516 EUR
SPCML1202-1KG SPCML1202-25KGBL SPCML1202-5KG
L(+)-Leucine USP
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Smeltpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002617
CAS nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Order Now
Specification Test Results
Assay 98.5% Min.