Magnesium stearate BP, JP, NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 1660 EUR
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
Magnesium stearate BP, JP, NF
Magnesium stearate
Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
Smeltpunt: 130…140 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036391
CAS nummer: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714
Order Now
Specification Test Results
Assay 4% Min.