L(-)-Menthol, crystals USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
ME110-12KGBL ME110-25KGBL
SPCMME110-12KGBLEA 4580 EUR
SPCMME110-12KGBL SPCMME110-25KGBL
L(-)-Menthol, crystals USP
L(-)-Menthol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₀H₂₀O
Kookpunt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 41…44 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00062979
CAS nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861