Potassium benzoate NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SPCMP1181-2.5KGEA 363 EUR
SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-12KG SPCMP1181-45KGBL
Potassium benzoate NF
Potassium benzoate
Formule: C₇H₅KO₂
MW: 160,21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013061
CAS nummer: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Order Now
Specification Test Results
Assay 99% Min.