Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
P1416-12KG P1416-2.5KG P1416-50KGBL
SPCMP1416-12KGEA 5010 EUR
SPCMP1416-12KG SPCMP1416-2.5KG SPCMP1416-50KGBL
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Polyvinylpyrrolidone
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule: (C₆H₉NO)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076626
CAS nummer: 9003-39-8