Adipinezuur FCC
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
AD130-45KGBL
AD130-500GM
SPCMAD130-45KGBLEA
0
EUR
SPCMAD130-45KGBL
SPCMAD130-500GM
Adipinezuur FCC
Adipinezuur
Formule:
HOOC(CH₂)₄COOH Kookpunt: 337 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 151 °C Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004420 CAS nummer: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Merck Index: 13,00163 |
|
Specification Test Results
Assay | 99.6% Min. |