Polysorbate 40 NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
PO134-200LTBL PO134-20LT PO134-4LTGL
SPCMPO134-200LTBLEA 18820 EUR
SPCMPO134-200LTBL SPCMPO134-20LT SPCMPO134-4LTGL
Polysorbate 40 NF
Polysorbate 40
Formule: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00165345
CAS nummer: 9005-66-7