Polysorbate 60 NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
PO136-200LTBL PO136-20LT PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA 8100 EUR
SPCMPO136-200LTBL SPCMPO136-20LT SPCMPO136-4LTGL
Polysorbate 60 NF
Polysorbate 60
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01780110
CAS nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4