Aluminium chloride hexahydrate USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 2600 EUR
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Aluminium chloride hexahydrate USP
Aluminium chloride hexahydrate
Formule: AlCl₃·6H₂O
Smeltpunt: ∼100 °C
Dichtheid: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149134
CAS nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Assay 95% Min.