4-Aminobutyric acid
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AM151-12KG
AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA
4910
EUR
SPCMAM151-12KG
SPCMAM151-25KGBL
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule:
C₄H₉NO₂ Kookpunt: 248 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 202 °C Dichtheid: 1,21 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008226 CAS nummer: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Merck Index: 13,00429 |
Specification Test Results
Assay | 98% Min. |