Sodium stearate, powder NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 1140 EUR
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
Sodium stearate, powder NF
Sodium stearate
Form: Powder
Formule: C₁₈H₃₅NaO₂
Smeltpunt: 288 °C
Dichtheid: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036404
CAS nummer: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Order Now
Specification Test Results
Assay 90% Min.