Zetmeel Corn, powder NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S1552-12KG
S1552-45KGBL
S1552-500GM
SPCMS1552-12KGEA
688
EUR
SPCMS1552-12KG
SPCMS1552-45KGBL
SPCMS1552-500GM
Zetmeel Corn, powder NF
Zetmeel
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162.14 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082026 CAS nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |