Betaine hydrochloride USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B1104-12KGBL
B1104-50KGBL
B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA
2770
EUR
SPCMB1104-12KGBL
SPCMB1104-50KGBL
SPCMB1104-100GM
Betaine hydrochloride USP
Betaine hydrochloride
Formule:
C₅H₁₂ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011903 CAS nummer: 590-46-5 EINECS: 209-683-1 |
Specification Test Results
Assay | 98% Min. |