2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, granular NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 2570 EUR
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, granular NF
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Kookpunt: 265
Smeltpunt: 69…70 °C
Dichtheid: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011644
CAS nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Order Now
Specification Test Results
Assay 99% Min.