Natriumacetaat trihydraat, granular USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt trihydrate
SO105-100KGBL SO105-12KG SO105-2.5KG SO105-50KGBL
SPCMSO105-100KGBLEA 3050 EUR
SPCMSO105-100KGBL SPCMSO105-12KG SPCMSO105-2.5KG SPCMSO105-50KGBL
Natriumacetaat trihydraat, granular USP
Natriumacetaat trihydraat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Kookpunt: 120…123 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00071557
CAS nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay 99% Min.