Dinatriumdisulfiet ≥65%, granular BP, Ph. Eur., JP, NF for food industry
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
SO182-12KG
SO182-2.5KG
SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA
1000
EUR
SPCMSO182-12KG
SPCMSO182-2.5KG
SPCMSO182-45KGBL
Dinatriumdisulfiet ≥65%, granular BP, Ph. Eur., JP, NF for food industry
Dinatriumdisulfiet
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
Na₂S₂O₅ MW: 190.11 g/mol Smeltpunt: 150 Dichtheid: 1.48 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00167602 CAS nummer: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 Bereik: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |
|
Specification Test Results
Assay | 65% Min. |