Sorbitan monooleate NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Span 80
SPA83-200LTBL
SPA83-20LT
SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA
7150
EUR
SPCMSPA83-200LTBL
SPCMSPA83-20LT
SPCMSPA83-4LTGL
Sorbitan monooleate NF
Sorbitan monooleate
Formule:
C₂₄H₄₄O₆ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00080948 CAS nummer: 1338-43-8 EINECS: 215-665-4 |
Specification Test Results
Assay | 72% Min. |