1-Octadecanol NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
ST115-12KG ST115-2.5KG ST115-45KGBL
SPCMST115-12KGEA 1750 EUR
SPCMST115-12KG SPCMST115-2.5KG SPCMST115-45KGBL
1-Octadecanol NF
1-Octadecanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270.5 g/mol
Kookpunt: 336
Smeltpunt: 56…57 °C
Dichtheid: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002823
CAS nummer: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Order Now
Specification Test Results
Assay 90% Min.