(±)-1,3-Butanediol
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 4800 EUR
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butanediol
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Kookpunt: 206…208 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < –50 °C
Dichtheid: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004554
CAS nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Order Now
Specification Test Results
Assay 99% Min.