Barium sulphate USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BA125-12KG
BA125-2.5KG
BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA
1000
EUR
SPCMBA125-12KG
SPCMBA125-2.5KG
SPCMBA125-25KGBL
Barium sulphate USP
Barium sulphate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
BaSO₄ MW: 233.39 g/mol Kookpunt: 1600 Smeltpunt: 1345 Dichtheid: 4.5 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003455 CAS nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |
Specification Test Results
Assay | 97.5% Min. |