Thiamine hydrochloride USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 928 EUR
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Thiamine hydrochloride USP
Thiamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Smeltpunt: 252 °C
Dichtheid: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012780
CAS nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Order Now
Specification Test Results
Assay 98% Min.