Triethanolamine (trolamine) NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 7360 EUR
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
Triethanolamine (trolamine) NF
Triethanolamine (trolamine)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19 g/mol
Kookpunt: 335.4
Smeltpunt: 21.6
Dichtheid: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 179 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002855
CAS nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay 99% Min.