Benzylbenzoaat USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzoic acid benzyl ester
BE159-200LTBL BE159-20LT BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA 0 EUR
SPCMBE159-200LTBL SPCMBE159-20LT SPCMBE159-500ML
Benzylbenzoaat USP
Benzylbenzoaat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Kookpunt: 323
Smeltpunt: 17…20 °C
Dichtheid: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 158 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003075
CAS nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129
Order Now
Specification Test Results
Assay 99% Min.