VWR®, Powder packs for determination of sulphate, reagents for photometers
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
85628.620EA 32.8 EUR
85628.620 85628.680 85629.620
VWR®, Powder packs for determination of sulphate, reagents for photometers
Milieutestkits
VWR® Powder Packs-reagentia zijn ontworpen voor gebruik met alle laboratorium- en draagbare Hach®-instrumenten met een celcapaciteit van 16 mm. Er zijn geen kalibratiegegevens nodig; de reagentia kunnen worden gebruikt met Hach®-instrumentkalibraties, de hantering is identiek aan die van overeenkomstige Hach®-reagentia. De pillows zijn elk apart verpakt in aluminiumfolie, zijn ongevoelig voor omgevingsomstandigheden en bevatten voorgemeten reagentia in poedervorm voor nauwkeurigheid, gemak en een goede oplosbaarheid.
  • Nauwkeurig
  • Snel en gemakkelijk doordat ze beter oplossen dan tabletten en lang houdbaar zijn
  • Geen kalibratie nodig
  • Behandeling identiek aan de overeenkomstige Hach® reagentia
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable