VWR®, Poederpakketten voor bepaling van molybdeen, reagentia voor fotometers
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
85610.620EA 94.5 EUR
85610.620 85611.620
VWR®, Poederpakketten voor bepaling van molybdeen, reagentia voor fotometers
Milieutestkits
VWR® Powder Packs-reagentia zijn ontworpen voor gebruik met alle laboratorium- en draagbare Hach®-instrumenten met een celcapaciteit van 16 mm. Er zijn geen kalibratiegegevens nodig. De pillows zijn elk apart verpakt in aluminiumfolie, zijn ongevoelig voor omgevingsomstandigheden en bevatten voorgemeten reagentia in poedervorm voor nauwkeurigheid, gemak en een goede oplosbaarheid.
  • Nauwkeurig
  • Snel en gemakkelijk doordat ze beter oplossen dan tabletten en lang houdbaar zijn
  • Geen kalibratie nodig
  • Behandeling identiek aan de overeenkomstige Hach® reagentia