Cellulose, microcrystalline NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Microcrystallinecellulose
C1679-12KGBL C1679-2.5KG C1679-50KGBL
SPCMC1679-12KGBLEA 1430 EUR
SPCMC1679-12KGBL SPCMC1679-2.5KG SPCMC1679-50KGBL
Cellulose, microcrystalline NF
Cellulose
Allergen statement (available upon request)
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3 g/mol
Smeltpunt: 260…270 °C
Dichtheid: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081512
CAS nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977