Calcium stearate NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Stearic acid calcium salt
CA169-12KG CA169-2.5KG CA169-45KGBL
SPCMCA169-12KGEA 1150 EUR
SPCMCA169-12KG SPCMCA169-2.5KG SPCMCA169-45KGBL
Calcium stearate NF
Calcium stearate
BSE/TSE statement (available upon request)
Kosher certified
Formule: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607.03 g/mol
Smeltpunt: 147…149 °C
Dichtheid: 1.065 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036390
CAS nummer: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay 9% Min.