Visuele kleurenkits, test voor totale hardheid, MColortest™, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.08033.0001 1.08039.0001 1.08040.0001 1.08047.0001 1.11104.0001 1.11122.0001 1.14652.0001 1.08203.0001 1.08312.0001
1.08033.0001EA 87.1 EUR
1.08033.0001 1.08039.0001 1.08040.0001 1.08047.0001 1.11104.0001 1.11122.0001 1.14652.0001 1.08203.0001 1.08312.0001
Visuele kleurenkits, test voor totale hardheid, MColortest™, Supelco®
Milieutestkits
Snelle tests, visuele kleurvergelijking.
  • Resultaten binnen ongeveer 5 minuten
  • Gebruiksvriendelijk
  • Toepassingsgerichte meetbereiken
  • Draagbaar
  • Er is een reeks voordelige navulverpakkingen (RP) verkrijgbaar
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dit assortiment bestaat uit zowel titrimetrische als colorimetrische tests voor gemiddelde concentraties. Met de uitgebreide reeks beschikbare testparameters zijn deze snelle tests de voorkeursmethode voor aquaria, viskwekerijen, aquatische ecologie, milieu, en koel- en boilerwateranalyse.
RP =navulverpakkingen
** 1 druppel
Leveringsinformatie: Elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart en uitgebreide gebruiksinstructies.