Erlenmeyers, voor eenmalig gebruik, met ventilerende schroefdop, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11501 11502
CORN11501EA 765.17 EUR
CORN11501 CORN11502
Erlenmeyers, voor eenmalig gebruik, met ventilerende schroefdop, Corning®
Kolven Erlenmeyers
PC, met ventilerende PP schroefdop, effen bodem of met inkepingen.
  • Ingegoten schaalverdeling voor nauwkeurigheid
  • De grote ventilatiedop zorgt voor continue gasuitwisseling, steriliteit en voorkomt lekken
  • Sterility Assurance Level (SAL) 10⁻⁶
  • Pyrogeen-, RNase- en DNase-vrij
Deze erlenmeyers zijn ontworpen voor schaalvergroting van suspensiecultuur met plaatsbesparing in het achterhoofd. De kolven zijn steriel en klaar voor gebruik, ideaal voor cultuurtoepassingen met schudapparaten en voor opslag. Autoclaveerbaar bij 121 °C gedurende 20 minuten. Herhaaldelijke autoclavering verzwakt de kolf en wordt niet aanbevolen. De ventilatiedop is niet autoclaveerbaar.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904