p-Xyleen 99% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,4-Dimethylbenzene
445680010 445680025 445681000
ACRO445680010EA 109 EUR
ACRO445680010 ACRO445680025 ACRO445681000
p-Xyleen 99% for HPLC
p-Xyleen
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Kookpunt: 138 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 13 °C
Dichtheid: 0.866 g/cm³
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008556
CAS nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %