Visuele kleurenkits, fosfaattest, MColortest™, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
1.08046.0001EA 78.7 EUR
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
Visuele kleurenkits, fosfaattest, MColortest™, Supelco®
Milieutestkits
Snelle tests, visuele kleurvergelijking.
  • Resultaten binnen ongeveer 1 minuut
  • Gebruiksvriendelijk
  • Toepassingsgerichte meetbereiken
  • Draagbaar
  • Er is een reeks voordelige navulverpakkingen (RP) verkrijgbaar
MColortest™ met kleurkaartcomparator (voorheen Aquaquant®)
Dankzij de cuvetten met een lange lichtbaan zijn de MColortest™ testkits bijzonder geschikt voor het meten van kleine ionenconcentraties (sommige niet groter dan 0,005 mg/l). Deze testkits zijn met name geschikt voor het analyseren van drinkwater, bronwater, gezuiverd water en mineraalwater, alsmede koel- en boilerwater.
Leveringsinformatie: Elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart en uitgebreide gebruiksinstructies.